Principaux documents
S782025
1-PHENYL-2-HEXANOL
AldrichCPR
S782025-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S782025-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.277
Numéro MDL:
178,00 €