Principaux documents
S781053
1-(4-CHLOROBENZYLTHIO)-2,2,2-TRICHLOROETHANOL
AldrichCPR
50MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H8Cl4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
306.04
Numéro MDL:
160,00 €