Principaux documents
S779067
BENZYL P-TOLYL SULFONE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H14O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
246.33
Numéro MDL:
29,20 €