Principaux documents
S776254
N-ACETYL-L-LEUCINAMIDE
AldrichCPR
S776254-50MG
178,00 €
178,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S776254-50MG
178,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H16N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
172.229
Numéro MDL:
178,00 €