Principaux documents
S765864
N-ACETYL-L-PHENYLALANINE METHYL ESTER
AldrichCPR
S765864-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765864-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H15NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.258
Numéro MDL:
158,00 €