Principaux documents
S765562
N-BENZYLOXYCARBONYL-L-LEUCYL-L-LEUCINE
AldrichCPR
50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C20H30N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.472
Numéro MDL:
110,00 €