Principaux documents
S765511
2,5,9-TRIMETHYL-1,5,9-CYCLODODECATRIENE
AldrichCPR
S765511-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S765511-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.359
Numéro MDL:
110,00 €