Documents
S765368
CARBOBENZYLOXY-L-GLUTAMIC ACID 5-TERT-BUTYL ESTER DICYCLOHEXYLAMINE SALT
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C29H46N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
518.7
Numéro MDL:
Autres remarques