Principaux documents
S761931
18-BROMO-6,9-OCTADECADIENE
AldrichCPR
S761931-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S761931-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H33Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
329.368
Numéro MDL:
158,00 €