333646
1,13-Tetradecadiene
90%
71,20 €
About This Item
71,20 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
90%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.443 (lit.)
pb
131 °C/17 mmHg (lit.)
Densité
0.849 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
C=CCCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C14H26/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-14H2
Clé InChI
XMRSTLBCBDIKFI-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
217.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
103 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter