Principaux documents
S757853
3-(TRIFLUOROMETHYL)CYCLOHEXANONE
AldrichCPR
S757853-1G
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S757853-1G
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C7H9F3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.144
Numéro MDL:
110,00 €