Principaux documents
S722367
1-(4-METHOXYPHENYL)-1-PHENYLETHYLENE
AldrichCPR
50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H14O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.278
Numéro MDL:
158,00 €