Principaux documents
S712582
2'-METHOXYBENZANILIDE
AldrichCPR
50MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H13NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.265
Numéro MDL:
29,20 €