Principaux documents
S706957
PHENYL CINNAMATE
AldrichCPR
S706957-50MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S706957-50MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C15H12O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
224.262
Numéro MDL:
110,00 €