Principaux documents
S682810
2-NITROPHENOL, SODIUM SALT
AldrichCPR
S682810-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S682810-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H4NNaO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.093
Numéro MDL:
158,00 €