Principaux documents
S674036
4-METHYL-2-PHENYL-2-PENTENE
AldrichCPR
S674036-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S674036-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H16
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.261
Numéro MDL:
110,00 €