Principaux documents
S669490
N,N'-DIACETYL-1,4-PHENYLENEDIAMINE
AldrichCPR
S669490-50MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S669490-50MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H12N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.219
Numéro MDL:
158,00 €