Principaux documents
S655473
4-(PHENYLAZO)BENZENESULFONYL CHLORIDE
AldrichCPR
S655473-100MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S655473-100MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H9ClN2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.735
Numéro MDL:
110,00 €