Principaux documents
S648973
2-(ISOTHIOCYANATOMETHYL)TETRAHYDROFURAN
AldrichCPR
S648973-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S648973-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.209
Numéro MDL:
158,00 €