Principaux documents
S647233
3,3'-HEXAMETHYLENEBIS(1,1-DIBUTYLUREA)
AldrichCPR
S647233-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S647233-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H50N4O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
426.692
Numéro MDL:
29,20 €