Principaux documents
S643408
BENZYL LEVULINATE
AldrichCPR
S643408-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S643408-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C12H14O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.244
Numéro MDL:
158,00 €