Principaux documents
S636207
3-(2,4-DICHLOROPHENYL)-1-(2-FURYL)-2-PROPEN-1-ONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H8Cl2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
267.114
Numéro MDL:
Autres remarques