Principaux documents
R747807
N-(4-ETHOXYPHENYL)-4-(2-(1-ME-3-PH-2-PROPENYLIDENE)HYDRAZINO)-4-OXOBUTANAMIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H25N3O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
379.463
Numéro MDL:
Autres remarques