Principaux documents
S626899
7-ALLYLOXY-4-METHYLCOUMARIN
AldrichCPR
S626899-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S626899-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C13H12O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.239
Numéro MDL:
41,40 €