Principaux documents
S626767
(2-METHYLBENZYL)TRIPHENYLPHOSPHONIUM CHLORIDE
AldrichCPR
S626767-250MG
41,40 €
41,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S626767-250MG
41,40 €
About This Item
Formule linéaire :
C26H24ClP
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
402.908
Numéro MDL:
41,40 €