Principaux documents
S617873
2-(N-(3-AMINOPHENYL)-N-METHYLSULFAMOYL)ETHYL SULFATE, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
S617873-250MG
70,50 €
70,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S617873-250MG
70,50 €
About This Item
Formule linéaire :
C9H13KN2O6S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.444
Numéro MDL:
70,50 €