Principaux documents
S591173
2-HYDROXYPROPYL STEARATE
AldrichCPR
S591173-5MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S591173-5MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H42O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
342.567
Numéro MDL:
160,00 €