Principaux documents
S590436
N,N'-HEXAMETHYLENEBIS(METHYL CARBAMATE)
AldrichCPR
S590436-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S590436-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H20N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.282
Numéro MDL:
110,00 €