Principaux documents
907758
Sigma-Aldrich
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester
Synonyme(s) :
Absorbable isocyanate, Isocyanate
1 G
63,10 €
63,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
63,10 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H16N2O8
Poids moléculaire :
412.35
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
63,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
powder
Couleur
white to yellow
Température de stockage
−20°C
Application
(4-Isocyanato-phenoxy)-acetic acid 2-[2-(4-isocyanato-phenoxy)-acetoxy]-ethyl ester is a highly reactive absorbable isocyanate. The biodegradable linkage in this monomer is derived from biocompatible groups. This novel monomer enables the synthesis of biodegradable polyurethanes that possess comparable mechanical properties with commercially available medical grade polyurethanes.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable