Principaux documents
S573213
4-HYDROXYBENZENESULFONIC ACID, POTASSIUM SALT
AldrichCPR
S573213-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S573213-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C6H5KO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.27
Numéro MDL:
158,00 €