Principaux documents
S571970
1-AMINO-2-BROMO-4-HYDROXYANTHRAQUINONE
AldrichCPR
S571970-25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S571970-25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H8BrNO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.129
Numéro MDL:
158,00 €