Principaux documents
S566292
P-PHENETIDINE HYDROCHLORIDE
AldrichCPR
S566292-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S566292-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H12ClNO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.644
Numéro MDL:
158,00 €