Principaux documents
S563439
2,6-DICHLORO-4-(TERT.-PENTYL)-PHENOL
AldrichCPR
S563439-1G
183,00 €
183,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S563439-1G
183,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H14Cl2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.14
Numéro MDL:
183,00 €