Principaux documents
S561274
4-AMINO-ALPHA-DIETHYLAMINO-O-CRESOL
AldrichCPR
S561274-250MG
160,00 €
160,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S561274-250MG
160,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H18N2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.279
Numéro MDL:
160,00 €