Principaux documents
S561037
3-AMINO-5-PYRAZOLONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C3H3N3O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
97.077
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.