Principaux documents
S549495
N-(3,3,5-TRIMETHYLCYCLOHEXYL)-DITHIOCARBAMIC ACID
AldrichCPR
S549495-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S549495-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C10H19NS2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.398
Numéro MDL:
110,00 €