Documents
S686565
TRIETHYLAMMONIUM N-(3,4-DICHLOROPHENYL)DITHIOCARBAMATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C13H20Cl2N2S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
339.352
Numéro MDL:
Autres remarques