Principaux documents
S548219
PICOLINIC ACID (FERROCENYLMETHYLENE)-HYDRAZIDE
AldrichCPR
S548219-250MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S548219-250MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C17H7FeN3O
Poids moléculaire :
325.112
Numéro MDL:
29,20 €