Principaux documents
S543160
TRIS(2-METHOXYPHENYL)PHOSPHINE
AldrichCPR
S543160-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S543160-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C21H21O3P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
352.374
Numéro MDL:
110,00 €