Principaux documents
S541036
PYRUVIC ALDEHYDE DIBUTYL ACETAL
AldrichCPR
S541036-250MG
110,00 €
110,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S541036-250MG
110,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C11H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.296
Numéro MDL:
110,00 €