Principaux documents
S533181
1-(ALPHA,ALPHA,ALPHA-TRIFLUORO-META-TOLYLIMINOMETHYL)-2-NAPHTHOL
AldrichCPR
S533181-250MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S533181-250MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C18H12F3NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.298
Numéro MDL:
158,00 €