Principaux documents
S507008
ALPHA,ALPHA'-(ETHYLENEDINITRILO)-BIS-(1-METHYL-2-NAPHTHOL)
AldrichCPR
S507008-1G
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S507008-1G
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C24H20N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
368.439
Numéro MDL:
29,20 €