Principaux documents
S529125
4-BENZYLIDENE-2-PHENYL-2-OXAZOLIN-5-ONE
AldrichCPR
S529125-1G
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S529125-1G
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H11NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.272
Numéro MDL:
158,00 €