Documents
S501115
5-NITRO-2-(4-(1,1,3,3-TETRAMETHYLBUTYL)PHENOXY)BENZENESULFONIC ACID
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H25NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
407.489
Numéro MDL:
Autres remarques