Principaux documents
S497657
PROPIONIC ACID 1-ETHYL-2-PHENYL-PROPYL ESTER
AldrichCPR
25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C14H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
220.314
Numéro MDL:
29,20 €