1069903
USP
Betaxolol hydrochloride
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
SL 75212
385,00 €
About This Item
385,00 €
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
betaxolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
Cl[H].CC(C)NCC(O)COc1ccc(CCOCC2CC2)cc1
InChI
1S/C18H29NO3.ClH/c1-14(2)19-11-17(20)13-22-18-7-5-15(6-8-18)9-10-21-12-16-3-4-16;/h5-8,14,16-17,19-20H,3-4,9-13H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CHDPSNLJFOQTRK-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ADRB1(153)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Betaxolol Ophthalmic Solution
- Betaxolol Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable