Principaux documents
S489468
5-METHYL-2-NITRO-BENZONITRILE
AldrichCPR
25MG
158,00 €
158,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
158,00 €
About This Item
Formule linéaire :
C8H6N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.149
Numéro MDL:
158,00 €