Key Documents
S48071
1,1'-(2,5-DIMETHYL-1,4-PHENYLENE)BIS(N,N,N-TRIMETHYLMETHANAMINIUM) CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H30Cl2N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.337
Numéro MDL:
Autres remarques