Principaux documents
EFHAW10IS
Millipore
EZ-Fit®
pore size 0.45 μm, mixed cellulose esters (MCE) membrane, white filter, volume 100 mL, single packed of 48 units, suitable for (suitable for solid cultivation)
Synonyme(s) :
Unité de filtration EZ-Fit® sans tampon absorbant, Dispositif de filtration sur membrane, avec membrane en esters de cellulose quadrillée pour les tests de biocharge
1 EACH
286,00 €
286,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 EACH
286,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116129
Nomenclature NACRES :
NB.24
286,00 €
Date d'expédition estimée le09 mai 2025Détails
Demander des informations complémentaires
Matériaux
gridded filter
mixed cellulose esters (MCE) membrane
styrene-butadiene device
white filter
Niveau de qualité
Agence
EP
ISO 7004
USP
Stérilité
electron beam irradiated
Caractéristiques
ready-to-use
Conditionnement
single packed of 48 units
Fabricant/nom de marque
EZ-Fit®
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Taille
47 mm
Volume
100 mL
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Adéquation
suitable for (suitable for solid cultivation)
Application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilité
for use with EZ-Fit® System
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
L'unité de filtration EZ-FIT® est un dispositif à usage unique constitué d'une membrane quadrillée blanche en esters de cellulose et d'une base rose. En évitant d'exposer les échantillons aux risques inhérents aux analyses microbiologiques, elle constitue un moyen sûr et rapide de réaliser une filtration sur membrane.
Les unités de filtration sont irradiées par faisceau d'électrons, un couvercle avec mise à l'évent protège l'échantillon pendant la filtration et un rebord circulaire évite tout contact accidentel des pinces avec la zone de filtration lors du transfert de la membrane, pour protéger les échantillons de la contamination tout en garantissant des résultats fiables en matière de dénombrement des micro-organismes.
La fonctionnalité EZ-FIT® Azure améliore encore davantage l'ergonomie et la commodité de l'unité de filtration EZ-FIT® avec un entonnoir transparent et des indicateurs de niveau de remplissage présents tout autour de l'entonnoir pour un remplissage facile sous n'importe quel angle. La conception innovante de l'entonnoir permet d'éviter les fuites et le contournement de la membrane par l'échantillon.
Ces unités de filtration sont conformes aux normes internationales et minimisent les résidus d'échantillons. Elles peuvent être empilées pour réduire l'encombrement de la zone de travail. Il s'agit d'un dispositif jetable conçu pour s'adapter sur la rampe EZ-FIT® équipée de têtes de filtration EZ-FIT® spécifiques.
Application
Les unités de filtration EZ-Fit® sont utilisées pour réaliser des analyses microbiologiques classiques sur des échantillons liquides, notamment des échantillons de produits finis et semi-finis (boissons, produits pharmaceutiques, eau). Elles sont également utilisées pour le contrôle qualité industriel et la surveillance de la qualité de l'eau.
Caractéristiques et avantages
  • Unités de filtration prêtes à l'emploi pour la numération microbienne
  • Récupération optimale des micro-organismes
  • Moins de risques de contamination
  • Les unités peuvent être empilées pour gagner de la place dans l'espace de travail
  • Entonnoir transparent pratique et indications de volume sur tout le pourtour
Informations légales
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Articles
Comparison of convenience, operating time, accuracy, costs and safety aspects of single-use funnels vs. reusable funnels for the membrane filtration method in QC microbiology.
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.