Principaux documents
S480525
ACID VIOLET 1 (C.I. 17025)
AldrichCPR
S480525-25MG
29,20 €
29,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
S480525-25MG
29,20 €
About This Item
Formule linéaire :
C16H10N4Na2O9S2
Poids moléculaire :
512.387
Numéro MDL:
29,20 €